2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(2,5-Difluorophenyl)methanol
PC2731-100G
PC2731-250G
PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA
840
SEK
APOSPC2731-100G
APOSPC2731-250G
APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144.12 g/mol Kokpunkt: 197 Smältpunkt: 9 Densitet: 1.29 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010627 CAS nummer: 75853-20-2 EINECS: 278-325-4 |