2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC2729-1G
PC2729-5G
PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA
260
SEK
APOSPC2729-1G
APOSPC2729-5G
APOSPC2729-10G
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144.12 g/mol Kokpunkt: 197 Smältpunkt: 9 Densitet: 1.282 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010312 CAS nummer: 75853-18-8 |