2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 910 SEK
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Smältpunkt: 103…105 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094172
CAS nummer: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III