5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 310 SEK
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Formel: C₇H₆FI
Densitet: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779015
CAS nummer: 491862-84-1