4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 260 SEK
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Smältpunkt: 140…147 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04108278
CAS nummer: 56096-89-0