2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2681-1G PC2681-250MG PC2681-5G
APOSPC2681-1GEA 1800 SEK
APOSPC2681-1G APOSPC2681-250MG APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₄FIN₂
MW: 238,0015 g/mol
Smältpunkt: 70…78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08688587
CAS nummer: 823218-51-5