2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 2575 SEK
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂N
Kokpunkt: 188 °C
Smältpunkt: 33…35 °C
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001777
CAS nummer: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II