3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 210 SEK
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Smältpunkt: 85…89 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03092927
CAS nummer: 22282-75-3