2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 1775 SEK
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smältpunkt: 125…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115713
CAS nummer: 153775-33-8