4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
PC2665-100G PC2665-25G
APOSPC2665-100GEA 1025 SEK
APOSPC2665-100G APOSPC2665-25G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Kokpunkt: 238…239 °C
Smältpunkt: 69…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143264
CAS nummer: 105942-08-3
ADR: 6.1,III