2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 260 SEK
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smältpunkt: 141…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173685
CAS nummer: 118737-62-5