4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 945 SEK
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Smältpunkt: 215…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458082
CAS nummer: 158608-00-5