4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2623-5G PC2623-100G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 260 SEK
APOSPC2623-5G APOSPC2623-100G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smältpunkt: 106…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00674032
CAS nummer: 53473-36-2