3,5-Difluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 2050 SEK
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Formel: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Smältpunkt: 155…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061138
CAS nummer: 132980-99-5