2,5-Difluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 175 SEK
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorobenzamide 97%
2,5-Difluorobenzamide
Formel: C₇H₅F₂NO
Smältpunkt: 116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015548
CAS nummer: 85118-03-2