3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 670 SEK
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokpunkt: 61…63 °C/43mmHg
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010329
CAS nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III