2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 1125 SEK
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokpunkt: 82…84 °C/15mmHg
Smältpunkt: 15…17 °C
Densitet: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010293
CAS nummer: 437-81-0