1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 1425 SEK
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,90 g/mol
Kokpunkt: 83…85 °C/20mmHg
Densitet: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075280
CAS nummer: 207226-31-1