4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2605-5G PC2605-1G
APOSPC2605-5GEA 740 SEK
APOSPC2605-5G APOSPC2605-1G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₂S
Smältpunkt: 237…238 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00068105
CAS nummer: 144059-86-9