3',4'-Difluoroacetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 585 SEK
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
3',4'-Difluoroacetophenone
Formel: C₈H₆F₂O
Kokpunkt: 94…95 °C/13mmHg
Smältpunkt: 19…20 °C
Densitet: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009891
CAS nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7