2',4'-Difluoroacetanilide 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 1100 SEK
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
2',4'-Difluoroacetanilide
Formel: C₈H₇F₂NO
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00032502
CAS nummer: 399-36-0