4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 685 SEK
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Smältpunkt: 104…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276578
CAS nummer: 18706-33-7