3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2556-100G
PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA
1825
SEK
APOSPC2556-100G
APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Formel:
C₆H₄BrFO Smältpunkt: 36…40 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07783710 CAS nummer: 433939-27-6 |