2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 345 SEK
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Smältpunkt: 96…99 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07995055
CAS nummer: 66684-59-1