2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA 1025 SEK
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Smältpunkt: 57…61 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00085001
CAS nummer: 86398-94-9