2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 1200 SEK
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin 99%
2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Kokpunkt: 60…62 °C/1mmHg
Smältpunkt: 34…36 °C
Densitet: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052918
CAS nummer: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III