4-Bromo-2,3-difluorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 295 SEK
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenol
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Smältpunkt: 53…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08061907
CAS nummer: 144292-32-0