1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 2200 SEK
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formel: ClF₂CCClFI
MW: 278,83 g/mol
Kokpunkt: 100…101 °C
Densitet: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039402
CAS nummer: 354-61-0