4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 650 SEK
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9000 g/mol
Kokpunkt: 247 °C
Densitet: 2,281 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368751
CAS nummer: 116272-41-4