2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC2512-25G
PC2512-5G
APOSPC2512-25GEA
1150
SEK
APOSPC2512-25G
APOSPC2512-5G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Smältpunkt: 66…72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04972538 CAS nummer: 183610-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |