Trifluorothymidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2508-1G PC2508-250MG
APOSPC2508-1GEA 0 SEK
APOSPC2508-1G APOSPC2508-250MG
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Smältpunkt: 190…193 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00006534
CAS nummer: 70-00-8
EINECS: 200-722-8