5-Fluoronicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 855 SEK
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Smältpunkt: 193…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318537
CAS nummer: 402-66-4