4-Fluoroisoquinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC250003-10G PC250003-1G PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA 5175 SEK
APOSPC250003-10G APOSPC250003-1G APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656128
CAS nummer: 394-67-2