4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 600 SEK
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Smältpunkt: 31…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179265
CAS nummer: 116332-54-8