4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2466-1G PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA 175 SEK
APOSPC2466-1G APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Formel: C₇BrF₄N
MW: 253,9792 g/mol
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075282
CAS nummer: 17823-40-4