1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 1250 SEK
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Cl₂F₆
MW: 232,94 g/mol
Kokpunkt: 59,9 °C
Smältpunkt: –24,8 °C
Densitet: 1,6447 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019259
CAS nummer: 356-18-3