2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC2458-25G PC2458-5G PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA 8650 SEK
APOSPC2458-25G APOSPC2458-5G APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃S
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665597
CAS nummer: 128306-96-7