3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 1025 SEK
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Smältpunkt: 45…51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236238
CAS nummer: 262587-06-4