2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 SEK
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209 g/mol
Kokpunkt: 298
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075281
CAS nummer: 86522-89-6