1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dichlorofluorobenzene
PC2401-100G PC2401-25G
APOSPC2401-100GEA 4425 SEK
APOSPC2401-100G APOSPC2401-25G
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9900 g/mol
Kokpunkt: 162 °C
Densitet: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060652
CAS nummer: 1435-46-7