1,4-Diklor-2-fluorbenzen 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 1625 SEK
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Diklor-2-fluorbenzen 98%
1,4-Diklor-2-fluorbenzen
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Kokpunkt: 168 °C
Smältpunkt: 4 °C
Densitet: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060656
CAS nummer: 348-59-4