2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 430 SEK
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Kokpunkt: 134…135 °C/15mmHg
Smältpunkt: 33…35 °C
Densitet: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077499
CAS nummer: 704-10-9