3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 1550 SEK
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Smältpunkt: 41…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116319
CAS nummer: 188813-02-7