4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 260 SEK
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smältpunkt: 37…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091012
CAS nummer: 50823-87-5