2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 SEK
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02949623
CAS nummer: 123843-65-2