1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 13800 SEK
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene
Formel: C₂Cl₂F₂
MW: 132,92 g/mol
Kokpunkt: 21…22 °C/760mmHg
Densitet: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 598-88-9