1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1-Dichlorodifluoroethylene
PC2360-25G PC2360-5G
APOSPC2360-25GEA 8475 SEK
APOSPC2360-25G APOSPC2360-5G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Formel: C₂Cl₂F₂
MW: 132,92 g/mol
Kokpunkt: 19 °C
Smältpunkt: –116 °C
Densitet: 1,4385 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039338
CAS nummer: 79-35-6
UN: 3163
ADR: 2.2,