2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 1300 SEK
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
MW: 257,17 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203251
CAS nummer: 236736-23-5