4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2354-5G
PC2354-100G
PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA
260
SEK
APOSPC2354-5G
APOSPC2354-100G
APOSPC2354-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Smältpunkt: 209…212 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00672932 CAS nummer: 153556-42-4 |