3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Leverantör: Apollo Scientific
PC2342-5G PC2342-1G
APOSPC2342-5GEA 3600 SEK
APOSPC2342-5G APOSPC2342-1G
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₃H₃BrClF₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 460-66-2